(S)-3-Methyl-pyrrolidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-3-Methylpyrrolidine hydrochloride
OR313067-1G
OR313067-250MG
APOSOR313067-1GEA
221
EUR
APOSOR313067-1G
APOSOR313067-250MG
(S)-3-Methyl-pyrrolidine hydrochloride
(S)-3-Methyl-pyrrolidine hydrochloride
Formel:
C₅H₁₁N·ClH Molecular Weight: 121,608 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06796632 CAS-Nummer: 186597-29-5 |