Ethyl 3-oxotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR313076-1G OR313076-5G
APOSOR313076-1GEA 347 EUR
APOSOR313076-1G APOSOR313076-5G
Ethyl 3-oxotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate 95%
Ethyl 3-oxotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
Formel: C₈H₁₂O₄
Molecular Weight: 172.178 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19440853
CAS-Nummer: 388109-26-0