Isothiazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR313078-1G OR313078-250MG
APOSOR313078-1GEA 0 EUR
APOSOR313078-1G APOSOR313078-250MG
Isothiazole-5-carboxylic acid
Isothiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₄H₃NO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07369964
CAS-Nummer: 10271-85-9