4-Pyridineacetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR313081-5G
APOSOR313081-5GEA 162 EUR
APOSOR313081-5G
4-Pyridineacetic acid 95%
4-Pyridineacetic acid
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137,136 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03701446
CAS-Nummer: 28356-58-3