3-Amino-1-n-boc-azepane
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 3-aminoazepane-1-carboxylate
OR313087-1G
OR313087-5G
APOSOR313087-1GEA
171
EUR
APOSOR313087-1G
APOSOR313087-5G
3-Amino-1-n-boc-azepane
3-Amino-1-n-boc-azepane
Formel:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Molecular Weight: 214,305 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06738754 CAS-Nummer: 609789-17-5 |