1-(3,5-Dichlorophenyl)ethylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3,5-Dichlorophenyl)ethylamine Hydrochloride
OR314005-1G OR314005-250MG OR314005-5G
APOSOR314005-1GEA 150 EUR
APOSOR314005-1G APOSOR314005-250MG APOSOR314005-5G
1-(3,5-Dichlorophenyl)ethylamine hydrochloride
1-(3,5-Dichlorophenyl)ethylamine hydrochloride
Formel: C₈H₉Cl₂N·ClH
Molecular Weight: 226,531 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18705305
CAS-Nummer: 321318-36-9