2-Methyl-3-hydroxy-6-iodopyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Iodo-2-methylpyridin-3-ol
OR314076-1G
OR314076-250MG
OR314076-5G
APOSOR314076-1GEA
200
EUR
APOSOR314076-1G
APOSOR314076-250MG
APOSOR314076-5G
2-Methyl-3-hydroxy-6-iodopyridine 95%
2-Methyl-3-hydroxy-6-iodopyridine
Formel:
C₆H₆INO Molecular Weight: 235,022 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11044376 CAS-Nummer: 848952-39-6 |