6-Chloro-4-iodo-3-hydroxypyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-4-iodo-5-hydroxypyridine, 6-Chloro-4-iodopyridin-3-ol
OR314078-1G
APOSOR314078-1GEA 77 EUR
APOSOR314078-1G
6-Chloro-4-iodo-3-hydroxypyridine
6-Chloro-4-iodo-3-hydroxypyridine
Formel: C₅H₃ClINO
Molecular Weight: 255,441 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11977445
CAS-Nummer: 877133-58-9