(1S)-(+)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (1S,4R)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
OR315003-1G OR315003-5G OR315003-10G
APOSOR315003-1GEA 21.9 EUR
APOSOR315003-1G APOSOR315003-5G APOSOR315003-10G
(1S)-(+)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
(1S)-(+)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,126 g/mol
Schmelzpunkt: 94…97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00211275
CAS-Nummer: 130931-83-8