3-Iodo-2-nitropyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR315076-5G
APOSOR315076-5GEA 92.8 EUR
APOSOR315076-5G
3-Iodo-2-nitropyridine 98%
3-Iodo-2-nitropyridine
Formel: C₅H₃IN₂O₂
Molecular Weight: 249,994 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08061318
CAS-Nummer: 54231-34-4