3-Bromo-6-iodo-2-methylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR315109-1G OR315109-250MG OR315109-5G
APOSOR315109-1GEA 136 EUR
APOSOR315109-1G APOSOR315109-250MG APOSOR315109-5G
3-Bromo-6-iodo-2-methylpyridine
3-Bromo-6-iodo-2-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrIN
Molecular Weight: 297.919 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11227150
CAS-Nummer: 1008361-77-0