7-Chloro-1-indanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR315162-1G OR315162-5G
APOSOR315162-1GEA 56.7 EUR
APOSOR315162-1G APOSOR315162-5G
7-Chloro-1-indanone
7-Chloro-1-indanone
Formel: C₉H₇ClO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06796576
CAS-Nummer: 34911-25-6