(1R,4R)-tert-Butyl 2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR315595-1G OR315595-250MG
APOSOR315595-1GEA 261 EUR
APOSOR315595-1G APOSOR315595-250MG
(1R,4R)-tert-Butyl 2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
(1R,4R)-tert-Butyl 2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₂
Molecular Weight: 198.262 g/mol
Schmelzpunkt: 75…77 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01321293
CAS-Nummer: 134003-84-2