Adamantane-1-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Adamantanecarboxaldehyde
OR315781-1G
OR315781-250MG
APOSOR315781-1GEA
139
EUR
APOSOR315781-1G
APOSOR315781-250MG
Adamantane-1-carboxaldehyde
Adamantane-1-carboxaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₆O Molecular Weight: 164.244 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12031698 CAS-Nummer: 2094-74-8 |