3-Cyclopropyl-4-(hydroxymethyl)thiophene
Lieferant: Apollo Scientific
OR315858-1G OR315858-250MG
APOSOR315858-1GEA 0 EUR
APOSOR315858-1G APOSOR315858-250MG
3-Cyclopropyl-4-(hydroxymethyl)thiophene
3-Cyclopropyl-4-(hydroxymethyl)thiophene
Formel: C₈H₁₀OS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1602792-09-5