3-Cyclopropylthiophene-4-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR315859-1G OR315859-250MG
APOSOR315859-1GEA 574 EUR
APOSOR315859-1G APOSOR315859-250MG
3-Cyclopropylthiophene-4-carbonitrile 95%
3-Cyclopropylthiophene-4-carbonitrile
Formel: C₈H₇NS
Molecular Weight: 149.213 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD30074923
CAS-Nummer: 1482683-77-1