6-Cyclopropylpyridine-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR315871-1G OR315871-5G
APOSOR315871-1GEA 226 EUR
APOSOR315871-1G APOSOR315871-5G
6-Cyclopropylpyridine-3-carbonitrile
6-Cyclopropylpyridine-3-carbonitrile
Formel: C₉H₈N₂
Molecular Weight: 144.173 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18255574
CAS-Nummer: 1032527-28-8