2-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR315872-1G OR315872-250MG
APOSOR315872-1GEA 545 EUR
APOSOR315872-1G APOSOR315872-250MG
2-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde 95%
2-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,174 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18255582
CAS-Nummer: 921760-70-5