Methyl 5-bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR315882-1G
OR315882-250MG
APOSOR315882-1GEA
0
EUR
APOSOR315882-1G
APOSOR315882-250MG
Methyl 5-bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 5-bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Formel:
C₉H₉BrO₂S Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD32689352 CAS-Nummer: 2514953-04-7 |