trans-2,6-Dimethylpiperidin-4-one, N-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR316064-1G OR316064-250MG
APOSOR316064-1GEA 835 EUR
APOSOR316064-1G APOSOR316064-250MG
trans-2,6-Dimethylpiperidin-4-one, N-BOC protected
trans-2,6-Dimethylpiperidin-4-one, N-BOC protected
Formel: C₁₂H₂₁NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19230166
CAS-Nummer: 184368-70-5