4-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(4-tert-Butoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(tert-Butoxy)phenylboronic Acid Pinacol Ester
OR3161-1G OR3161-250MG
APOSOR3161-1GEA 33.5 EUR
APOSOR3161-1G APOSOR3161-250MG
4-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
4-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₆H₂₅BO₃
Molecular Weight: 276,179 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08741438
CAS-Nummer: 938063-51-5