4-Bromo-5-chlorothiophene-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR31657-1G
OR31657-250MG
OR31657-5G
APOSOR31657-1GEA
438
EUR
APOSOR31657-1G
APOSOR31657-250MG
APOSOR31657-5G
4-Bromo-5-chlorothiophene-2-carboxylic acid 98%
4-Bromo-5-chlorothiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₅H₂BrClO₂S Molecular Weight: 241.49 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00847582 CAS-Nummer: 60729-37-5 |