3-(Bromomethyl)-7-chlorobenzo[b]thiophene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR31658-1G OR31658-5G
APOSOR31658-1GEA 116 EUR
APOSOR31658-1G APOSOR31658-5G
3-(Bromomethyl)-7-chlorobenzo[b]thiophene 98%
3-(Bromomethyl)-7-chlorobenzo[b]thiophene
Formel: C₉H₆BrClS
Molecular Weight: 261,566 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07787461
CAS-Nummer: 17512-61-7
UN: 3261
ADR: 8,III