4-Amino-5-bromopyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR317025-1G
OR317025-5G
APOSOR317025-1GEA
59.6
EUR
APOSOR317025-1G
APOSOR317025-5G
4-Amino-5-bromopyrrolo[2,3-d]pyrimidine
4-Amino-5-bromopyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel:
C₆H₅BrN₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09835119 CAS-Nummer: 22276-99-9 |