2-Amino-2-cyclobutylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
α-Cyclobutylglycine
OR317072-1G
OR317072-5G
APOSOR317072-1GEA
163
EUR
APOSOR317072-1G
APOSOR317072-5G
2-Amino-2-cyclobutylacetic acid
2-Amino-2-cyclobutylacetic acid
Formel:
C₆H₁₁NO₂ Molecular Weight: 129,157 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09264350 CAS-Nummer: 28024-69-3 |