Methyl cis-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: cis-Methyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)cyclobutanecarboxylate
OR317090-1G
APOSOR317090-1GEA 45.1 EUR
APOSOR317090-1G
Methyl cis-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylate
Methyl cis-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylate
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
Molecular Weight: 229,273 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20922913
CAS-Nummer: 142733-63-9