Methyl 6-oxospiro[3.3]heptane-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR317091-1G OR317091-10G OR317091-5G
APOSOR317091-1GEA 290 EUR
APOSOR317091-1G APOSOR317091-10G APOSOR317091-5G
Methyl 6-oxospiro[3.3]heptane-2-carboxylate 97%
Methyl 6-oxospiro[3.3]heptane-2-carboxylate
Formel: C₉H₁₂O₃
Molecular Weight: 168.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20922770
CAS-Nummer: 1138480-98-4