Methyl trans-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: trans-Methyl 3-hydroxycyclobutanecarboxylate
OR317101-1G OR317101-500MG OR317101-250MG
APOSOR317101-1GEA 155 EUR
APOSOR317101-1G APOSOR317101-500MG APOSOR317101-250MG
Methyl trans-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Methyl trans-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Formel: C₆H₁₀O₃
Molecular Weight: 130,142 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18483114
CAS-Nummer: 63485-51-8