1-Boc-3-(aminomethyl)-3-methylazetidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 3-(aminomethyl)-3-methylazetidine-1-carboxylate
OR317178-1G
OR317178-250MG
APOSOR317178-1GEA
231
EUR
APOSOR317178-1G
APOSOR317178-250MG
1-Boc-3-(aminomethyl)-3-methylazetidine 98%
1-Boc-3-(aminomethyl)-3-methylazetidine
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Molecular Weight: 200,278 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12408560 CAS-Nummer: 1158758-85-0 |