1-Boc-azetidine-3-acetaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 3-(2-oxoethyl)azetidine-1-carboxylate
OR317195-1G
OR317195-250MG
APOSOR317195-1GEA
267
EUR
APOSOR317195-1G
APOSOR317195-250MG
1-Boc-azetidine-3-acetaldehyde
1-Boc-azetidine-3-acetaldehyde
Formel:
C₁₀H₁₇NO₃ Molecular Weight: 199,247 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18374993 CAS-Nummer: 152537-04-7 |