1-(3-Oxetanyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR317258-1G
OR317258-250MG
APOSOR317258-1GEA
301
EUR
APOSOR317258-1G
APOSOR317258-250MG
1-(3-Oxetanyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1-(3-Oxetanyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₂H₁₉BN₂O₃ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD21337762 CAS-Nummer: 1339890-99-1 |