1,1'-(Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-diyl)diethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3-Acetyl-1-bicyclo[1.1.1]pentanyl)ethanone
OR317272-1G OR317272-5G
APOSOR317272-1GEA 122 EUR
APOSOR317272-1G APOSOR317272-5G
1,1'-(Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-diyl)diethanone
1,1'-(Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-diyl)diethanone
Formel: C₉H₁₂O₂
Molecular Weight: 152.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23164149
CAS-Nummer: 115913-30-9