4-[(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]-4-[2-[2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-yl)ethoxy]ethyl]-Morpholinium bromide (1:1) 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR317274-1G OR317274-25G OR317274-5G
APOSOR317274-1GEA 62.5 EUR
APOSOR317274-1G APOSOR317274-25G APOSOR317274-5G
4-[(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]-4-[2-[2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-yl)ethoxy]ethyl]-Morpholinium bromide (1:1) 97%
4-[(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]-4-[2-[2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-yl)ethoxy]ethyl]-Morpholinium bromide (1:1)
Formel: C₂₆H₄₁BrNO₄·Br
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01713435
CAS-Nummer: 53251-94-8