2-Azaspiro[3.5]nonan-7-one, NBOC protected 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 7-oxo-2-azaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
OR317318-1G
APOSOR317318-1GEA
220
EUR
APOSOR317318-1G
2-Azaspiro[3.5]nonan-7-one, NBOC protected 95+%
2-Azaspiro[3.5]nonan-7-one, NBOC protected
Formel:
C₁₃H₂₁NO₃ Molecular Weight: 239,311 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22566155 CAS-Nummer: 1363381-22-9 |