2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: [(2-Cyanophenyl)ethynyl]trimethylsilane
OR3177-1G OR3177-25G OR3177-5G
APOSOR3177-1GEA 33.5 EUR
APOSOR3177-1G APOSOR3177-25G APOSOR3177-5G
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 98%
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
Formel: C₁₂H₁₃NSi
Siedepunkt: 100 °C (0,03 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09260485
CAS-Nummer: 97308-62-8
UN: 1993
ADR: 3,III