1-Amino-5-bromonaphthalene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromonaphthalen-1-amine, 5-Bromo-1-naphthylamine
OR3180-25G OR3180-5G
APOSOR3180-25GEA 130 EUR
APOSOR3180-25G APOSOR3180-5G
1-Amino-5-bromonaphthalene 95%
1-Amino-5-bromonaphthalene
Formel: C₁₀H₈BrN
Molecular Weight: 222,081 g/mol
Siedepunkt: 180…185 °C (7 mm Hg)
Schmelzpunkt: 69…71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07369883
CAS-Nummer: 4766-33-0