tert-Butyl 3-(cyclopropylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318032-1G OR318032-5G
APOSOR318032-1GEA 441 EUR
APOSOR318032-1G APOSOR318032-5G
tert-Butyl 3-(cyclopropylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 95+%
tert-Butyl 3-(cyclopropylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Formel: C₁₅H₂₆N₂O₂
Molecular Weight: 266,379 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13290986
CAS-Nummer: 1305235-96-4