Methyl 7-amino-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR318105-1G
OR318105-10G
OR318105-5G
APOSOR318105-1GEA
503
EUR
APOSOR318105-1G
APOSOR318105-10G
APOSOR318105-5G
Methyl 7-amino-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carboxylate 95+%
Methyl 7-amino-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₁NO₄ Molecular Weight: 209.199 g/mol Schmelzpunkt: 91…93 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03724048 CAS-Nummer: 20197-76-6 |