(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one
OR32010-1G OR32010-5G
APOSOR32010-1GEA 339 EUR
APOSOR32010-1G APOSOR32010-5G
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one 95%
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00172108
CAS-Nummer: 106129-86-6