2-Chloro-N-[4-(pyrrolidin-1-yl)phenyl]acetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32041-1G OR32041-5G
APOSOR32041-1GEA 538 EUR
APOSOR32041-1G APOSOR32041-5G
2-Chloro-N-[4-(pyrrolidin-1-yl)phenyl]acetamide 95%
2-Chloro-N-[4-(pyrrolidin-1-yl)phenyl]acetamide
Formel: C₁₂H₁₅ClN₂O
Molecular Weight: 238.713 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173016
CAS-Nummer: 251097-15-1