2-Amino-6-methoxybenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321007-1G OR321007-25G OR321007-5G
APOSOR321007-1GEA 24.8 EUR
APOSOR321007-1G APOSOR321007-25G APOSOR321007-5G
2-Amino-6-methoxybenzonitrile
2-Amino-6-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₈N₂O
Molecular Weight: 148,162 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09745275
CAS-Nummer: 1591-37-3