3-(tert-Butyl)aniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3212-1G OR3212-250MG
APOSOR3212-1GEA 111 EUR
APOSOR3212-1G APOSOR3212-250MG
3-(tert-Butyl)aniline hydrochloride
3-(tert-Butyl)aniline hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₅N·ClH
Molecular Weight: 185,694 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (15 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08273794
CAS-Nummer: 83672-23-5