(R)-2-Phenylpiperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321200-250MG
OR321200-100MG
OR321200-1G
APOSOR321200-250MGEA
362
EUR
APOSOR321200-250MG
APOSOR321200-100MG
APOSOR321200-1G
(R)-2-Phenylpiperidine 97%
(R)-2-Phenylpiperidine
Formel:
C₁₁H₁₅N Molecular Weight: 161,244 g/mol Dichte: 0,9835 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 104 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06762593 CAS-Nummer: 58613-54-0 |