tert-Butyl (R)-(piperidin-2-ylmethyl)carbamate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321208-1G
APOSOR321208-1GEA 75.4 EUR
APOSOR321208-1G
tert-Butyl (R)-(piperidin-2-ylmethyl)carbamate 97%
tert-Butyl (R)-(piperidin-2-ylmethyl)carbamate
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Molecular Weight: 214,305 g/mol
Schmelzpunkt: 109…114 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06738954
CAS-Nummer: 139004-96-9