(S)-2-Methyl-2-phenylpiperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321212-100MG OR321212-500MG
APOSOR321212-100MGEA 87 EUR
APOSOR321212-100MG APOSOR321212-500MG
(S)-2-Methyl-2-phenylpiperidine 97%
(S)-2-Methyl-2-phenylpiperidine
Formel: C₁₂H₁₇N
Molecular Weight: 175.27 g/mol
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD28355921
CAS-Nummer: 1364783-04-9