(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321235-100MG OR321235-250MG
APOSOR321235-100MGEA 328 EUR
APOSOR321235-100MG APOSOR321235-250MG
(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride 90%
(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₇NO·ClH
Molecular Weight: 227,73 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29075597
CAS-Nummer: 2256060-02-1