4-(2-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride > 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321245-100MG OR321245-20MG OR321245-50MG
APOSOR321245-100MGEA 0 EUR
APOSOR321245-100MG APOSOR321245-20MG APOSOR321245-50MG
4-(2-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride > 95%
4-(2-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₉N·ClH
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD30099247
CAS-Nummer: 74150-51-9