3-Bromo-1H-indazole-5-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321277-1G OR321277-250MG
APOSOR321277-1GEA 212 EUR
APOSOR321277-1G APOSOR321277-250MG
3-Bromo-1H-indazole-5-carbaldehyde 95%
3-Bromo-1H-indazole-5-carbaldehyde
Formel: C₈H₅BrN₂O
Molecular Weight: 225.042 g/mol
Schmelzpunkt: 185…190 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11499015
CAS-Nummer: 1086391-08-3