tert-Butyl (S)-3-formylpiperidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321300-1G OR321300-250MG
APOSOR321300-1GEA 429 EUR
APOSOR321300-1G APOSOR321300-250MG
tert-Butyl (S)-3-formylpiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (S)-3-formylpiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₉NO₃
Molecular Weight: 213.273 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18633365
CAS-Nummer: 1008562-87-5
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable