2-(Piperidin-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321304-1G OR321304-5G
APOSOR321304-1GEA 53.8 EUR
APOSOR321304-1G APOSOR321304-5G
2-(Piperidin-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride 97%
2-(Piperidin-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride
Formel: C₇H₁₅NO·ClH
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD14583117
CAS-Nummer: 16780-04-4